Learn More
3-Cloro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7037911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15493288 250 mg 250 miligramos
15483288 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15493288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56754.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019540-88-5
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD11144409
Clave InChI IAALBLSPXNWMLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline
PubChem CID 28455627
Nombre IUPAC 3-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC(Cl)=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%