Learn More
Cloruro de 3-cloro-6-metilbenzo[b]tiofeno-2-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395439 250 mg 250 miligramos
11305449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50423.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34576-87-9
Fórmula molecular C10H6Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 245.117
Número MDL MFCD02090809
Clave InChI UHRYEWIAYLVOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-6-methylbenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 6-methyl-3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-6-methyl, 3-chloro-6-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 12339862
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-6-metil-1-benzotiofeno-2-carbonilo
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=C(S2)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-6-methylbenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.13