Learn More
Bromuro de 3-cloro-5-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322669 1 g 1 g
11332669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26709.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Principio activo. Como productos farmacéuticos, se usan en antibióticos, como sedantes y para el tratamiento del cáncer. Se utiliza con frecuencia en la síntesis orgánica. También se usan como propulsores.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886496-91-9
Fórmula molecular C8H5BrClF3
Peso molecular (g/mol) 273.48
Número MDL MFCD04115849
Clave InChI DWXPOGQMJSSFCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-chloro-5-trifluoromethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-trifluoromethyl-benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-trifluoromethyl benzen, 1-bromomethyl-3-chloranyl-5-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 3714672
Nombre IUPAC 1-(bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.48
Porcentaje de pureza 97%