Learn More
Ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421350
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421350 1 g 1 g
11431350 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26399.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico puede usarse como patrón análogo para investigar la exposición y la contaminación doméstica en muestras de orina y de limpieza manual recogidas de los agricultores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53985-49-2
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD04115846
Clave InChI IDLOGBMWOUINGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoicacid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1axez, ksc495i8p, 3-carboxy-5-chlorobenzotrifluoride, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 3802362
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%