Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15475327 250 mg 250 miligramos
15465327 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15475327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32579.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-52-7
Fórmula molecular C7H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 212.55
Número MDL MFCD09832330
Clave InChI GDQVMGRMDBOXLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, 5-chloro-3-trifluoromethoxy phenol, 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, jrd
PubChem CID 46737653
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Índice de refracción 1.4702
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.56
Porcentaje de pureza 97%