Learn More
3-cloro-5-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463897 250 mg 250 miligramos
11395085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30241.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151276-13-0
Fórmula molecular C7H5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 211.57
Número MDL MFCD09832245
Clave InChI LGCOAKFQLUXQAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 3-chloro-5-trifluoromethoxy a, 5-chloro-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-chloro-5-trifluoromethoxy aniline, jrd
PubChem CID 23444988
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 250 mg
Índice de refracción 1.489
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.57
Porcentaje de pureza 97%