Learn More
3'-Cloro-5'-(trifluorometoxi)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11405890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11405890 1 g 1 g
11415890 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11405890
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26503.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886503-42-0
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD06660315
Clave InChI JIZQMRMVMMKCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloro-5'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 1-3-chloro-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-chloro-5'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-acetyl-5-chloro-3-trifluoromethoxy benzene, 3-acetyl-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 17750741
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-5-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Índice de refracción 1.473
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%