Learn More
3-Cloro-5,5-dimetil-2-ciclohexen-1-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489592
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489592 5 g 5 g
11499592 25 g 25 g
11409602 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489592 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17530-69-7 | C8H11ClO | 158.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17530-69-7
Fórmula molecular C8H11ClO
Peso molecular (g/mol) 158.63
Número MDL MFCD00051620
Clave InChI PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
PubChem CID 140243
Nombre IUPAC 3-cloro-5,5-dimetilciclohexen-2-en-1-ona
SMILES CC1(C)CC(Cl)=CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densidad 1.084
Punto de ebullición 44°C to 46°C (0.1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1099253
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 96%