Learn More
3-Cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15176735
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15176735 1 g 1 g
15454237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15176735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H3163503
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos en la modulación del receptor de γ-aminobutirato-A con 3-arilo-1-(arilsulfonil)-1,4,5,6-tetrahidropiridazinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83279-38-3
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.56
Número MDL MFCD03095197
Clave InChI UTSBZTCYCRVHCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-trifluoromethyl, benzaldehyde,3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, jrd
PubChem CID 19031287
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=C(Cl)C=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4944
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%