Learn More
3-Cloro-4-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15438178 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15438178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61626.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72093-04-0
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD04114245
Clave InChI VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-picoline, pyridine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl-pyridine, pubchem14323, acmc-1bl3c, 3-chloro-4-methylpyridine?, ksc494c8t, 3-chloro-4-methylpyridine
PubChem CID 2762925
Nombre IUPAC 3-cloro-4-metilpiridina
SMILES CC1=C(Cl)C=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylpyridine
Color Incoloro a marrón
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido