Learn More
3-Coro-4-hidroxibenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7033338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11315469 1 g 1 g
11325469 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11315469
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2315-81-3 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2315-81-3
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.565
Número MDL MFCD01567246
Clave InChI CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-cyanophenol, 3-chloro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem4726, 4-cyano-2-chlorophenol, buttpark 4357-94, acmc-1clj1, pharmabridge p-1867, buttpark 43\57-94
PubChem CID 2735739
Nombre IUPAC 3-cloro-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 147°C to 149°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 95%