Learn More
Ácido 3-cloro-4-hidroxibencenoborónico, 96 %, Acros Organics™
Código de producto. 15515916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15515916 1 g 1 g
15525916 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15515916
Marca: Thermo Scientific Acros 455950010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 182344-13-4
Fórmula molecular C6H6BClO3
Peso molecular (g/mol) 172.37
Número MDL MFCD09258739
Clave InChI WWQIKFZZILXJHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chlorophenol, boronic acid, 3-chloro-4-hydroxyphenyl, acmc-1bwc3, 3-chloro-4-hydroxyphenylboronicacid, 3-chloro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 3-chloro-4-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-4-oxidanyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 22125373
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-hidroxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 218.0°C to 223.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.38
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 96%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.