Learn More
Alcohol 3-cloro-4-hidroxi-5-metoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol |
| Punto de fusión | 115°C to 118°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.62 |
| Porcentaje de pureza | 98% |