Learn More
Ácido 3-cloro-4-etoxifenilborónico, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15254368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15254368 1 g 1 g
15264368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454570010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 279261-81-3
Fórmula molecular C8H10BClO3
Peso molecular (g/mol) 200.43
Clave InChI QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid, acmc-209gzs, 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid, 3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl, 3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride
PubChem CID 3717658
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-etoxifenilo)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Punto de fusión 69.0°C to 70.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.43
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.