Learn More
Cloruro de 3-cloro-4-etoxi-5-fluorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435137 5 g 5 g
15425137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32411.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017778-76-5
Fórmula molecular C9H7Cl2FO2
Peso molecular (g/mol) 237.05
Número MDL MFCD09832337
Clave InChI DVFYPWIHSIEUNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, jrd
PubChem CID 20111751
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Índice de refracción 1.5425
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.06
Porcentaje de pureza 97%