Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-cloro-2-metoxipiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15467695 250 mg 250 miligramos
11461770 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15467695
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27513.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073353-73-7
Fórmula molecular C12H17BClNO3
Peso molecular (g/mol) 269.53
Número MDL MFCD06798258
Clave InChI JYVZFQGNBUYGIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 3-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44755159
Nombre IUPAC 3-cloro-2-metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES COC1=NC=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 47°C to 50°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.53
Porcentaje de pureza 95%