Learn More
3-Cloro-2-yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366996 1 g 1 g
11376996 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06824.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5100-98-1
Fórmula molecular C7H6ClI
Peso molecular (g/mol) 252.479
Número MDL MFCD00051756
Clave InChI FTGLKPMFTLNUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-iodotoluene, toluene, 3-chloro-2-iodo, benzene, 1-chloro-2-iodo-3-methyl, pubchem3655, acmc-1asrb, ksc493o0b, 1-chloro-2-iodo-3-methyl-benzene, buttpark 121\11-21, 1-chloranyl-2-iodanyl-3-methyl-benzene
PubChem CID 138414
Nombre IUPAC 1-cloro-2-yodo-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-iodotoluene
Punto de fusión 25°C to 29°C
Punto de ebullición 134°C to 136°C (20 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2961541
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.48
Porcentaje de pureza 98%