Learn More
3-Cloro-2,6-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026300
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11425876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22232.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26829-77-6 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
3-cyano- 2,4-dimethylchlorobenzene was obtained from 3-Chloro-2,6-dimethylaniline which upon hydrolysis gives acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-ciano-2,4-dimetilclorobenceno se obtuvo a partir de 3-cloro-2,6-dimetilanilina, que en la hidrólisis proporciona ácido.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26829-77-6
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.625
Número MDL MFCD02683086
Clave InChI FGMXFOTYCHZCLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, acmc-20an7h, 3-chloro-2,6-xylidine, 3-chloro-2,6-dimethylphenylamine, 3-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,3-chloro-2,6-dimethyl
PubChem CID 7023016
Nombre IUPAC 3-cloro-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Punto de fusión 30°C to 32°C
Punto de ebullición 136°C to 138°C (17 mmHg)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline