Learn More
(+)-3-Careno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7214481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. 16388297
Marca: Thermo Scientific Acros 463990050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 498-15-7 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-15-7
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00066417
Clave InChI BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
Nombre IUPAC (1S,6R)-3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]hept-3-eno
SMILES CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-3-Carene
Densidad 0.8650 g/mL
Punto de ebullición 170.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.865
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in benzene, acetone, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-3-Carene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene