Learn More
Éster de pincaol del ácido 3-carboxi-5-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490166 250 mg 250 miligramos
15480166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52877.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 377780-80-8
Fórmula molecular C13H16BNO6
Peso molecular (g/mol) 293.082
Número MDL MFCD03411932
Clave InChI OYMDMSRXMZRHPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, benzoic acid, 3-nitro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-nitro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, benzoicacid, 3-nitro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid,pinacol ester, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3415168
Nombre IUPAC ácido 3-nitro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoico
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 246°C to 250°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.08
Porcentaje de pureza 97%