Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-carbamoil-4-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15427076 250 mg 250 miligramos
15417076 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15427076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62130.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1374508-59-4
Fórmula molecular C13H17BFNO3
Peso molecular (g/mol) 265.091
Clave InChI ZETAUVYXFMYTIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
PubChem CID 90376049
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzamida
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido