Learn More
3-Butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
11369509 25 g 25 g
11359509 5 g 5 g
11490363 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11369509
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11477.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
3-butyn-1-ol is used in the study of a palladium-catalyzed coupling with beta-tetrionic acid bromide to prepare alkynyl substituted furanones. It is also used to prepare Markovnikov addition product. Further, it is used as an intermediate of an active pharmaceutical ingredient such as fexofenadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-butin-1-ol se utiliza en el estudio de un acoplamiento catalizado de paladio con bromuro de ácido beta-tetriónico para preparar furanonas sustituidas por alquilo. También se usa en la preparación de para preparar el producto de adición de Markovnikov. Además, se emplea como un intermedio de un principio activo farmacéutico como la fexofenadina.
Solubilidad
Miscible con alcoholes y disolventes orgánicos. No miscible con disolventes de hidrocarburos alifáticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, anhídridos ácidos y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-74-2
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00002955
Clave InChI OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
Nombre IUPAC but-3-in-1-ol
SMILES C#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butyn-1-ol
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.927
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal HC≡CCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4405
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 773710
Información de solubilidad Miscible with alcohols and organic solvents. Immiscible with aliphatic hydrocarbon solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza ≥98%