Learn More
3-Bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346980 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10235100 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11996801 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10346980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-31-1
Fórmula molecular C4H3BrS
Peso molecular (g/mol) 163.03
Número MDL MFCD00005464
Clave InChI XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
Nombre IUPAC 3-bromotiofeno
SMILES BrC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 158.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5905 to 1.5925
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.74
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.