Learn More
3-Bromotiofeno-2-carboxaldehído dietilo acetal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7047532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358686 1 g 1 g
11368686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19397.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34042-95-0
Fórmula molecular C9H13BrO2S
Peso molecular (g/mol) 265.165
Número MDL MFCD03426030
Clave InChI QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7022388
Nombre IUPAC 3-bromo-2-(dietoximetil)tiofeno
SMILES CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Punto de ebullición 70°C (0.9 mmHg)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 1 g
Beilstein 1284657
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.17
Porcentaje de pureza 97%