Learn More
Ácido 3-bromopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389509 25 g 25 g
11484633 100 g 100 g
11494633 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11573.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromopropiónico se utiliza como agente de cuaterización en biosensores amperométricos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, cloroformo, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-92-1
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00002763
Clave InChI DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
Nombre IUPAC ácido 3-bromopropanoico
SMILES OC(=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionic acid
Punto de fusión 57°C to 63°C
Densidad 1.48
Punto de ebullición 140°C to 142°C (45 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1071333
Índice Merck 14,1433
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 97%