Learn More
3-Bromofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
2.50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205470 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
10474755 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175260025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22037-28-1
Fórmula molecular C4H3BrO
Peso molecular (g/mol) 146.97
Número MDL MFCD00005347
Clave InChI LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
Nombre IUPAC 3-bromofurano
SMILES BrC1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromofuran
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6350g/mL
Punto de ebullición 103.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Cantidad 2.5 mL
Gravedad específica 1.635
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.