Learn More
3-Bromobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11470913 50 g 50 g
11460913 10 g 10 g
11480913 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11470913
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13317.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6952-59-6 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
3-Bromobenzonitrile is involved in the Suzuki reaction under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromobenzonitrilo participa en la reacción de Suzuki en condiciones libres de disolventes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,2 g/l)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6952-59-6
Fórmula molecular C7H4BrN
Peso molecular (g/mol) 182.02
Número MDL MFCD00001796
Clave InChI STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
PubChem CID 23381
Nombre IUPAC 3-bromobenzonitrilo
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzonitrile
Punto de fusión 37°C to 41°C
Densidad 1.562
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3439
Beilstein 1858942
Información de solubilidad Soluble in water (0.2g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.03
Porcentaje de pureza 99%