Learn More
3-Bromo-N-(3-piridilmetil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466136 250 mg 250 miligramos
15457458 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60958.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849136-14-7
Fórmula molecular C12H11BrN2O2S
Peso molecular (g/mol) 327.196
Número MDL MFCD07356489
Clave InChI VAQOTDUYHINTAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-n-pyridin-3-ylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-3-pyridylmethyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-pyridin-3-yl methyl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 3772600
Nombre IUPAC 3-bromo-N-(piridin-3-ilmetil)bencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)NCC2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-N-(3-pyridylmethyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.2
Porcentaje de pureza 97%