Learn More
Alcohol 3-bromo-5-(trifluorometoxi)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15424457 1 g 1 g
15434457 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15424457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31815.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026201-95-5
Fórmula molecular C8H6BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 271.033
Número MDL MFCD09999512
Clave InChI CQQFETSXXFSLPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanol, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 3-bromo-5-trifluoromethoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 3-bromo-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 26985712
Nombre IUPAC [3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenil]metanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Índice de refracción 1.491
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.03
Porcentaje de pureza 97%