Learn More
3-Bromo-5-(pentafluorotio)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15437407 250 mg 250 miligramos
15427407 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15437407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34456.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-95-7
Fórmula molecular C6H5BrF5NS
Peso molecular (g/mol) 298.069
Número MDL MFCD16652416
Clave InChI HCROKBUNMALNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-pentafluorosulfur aniline, 3-bromo-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 3-bromo-5-pentafluorothio aniline, 3-bromo-5-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl aniline
PubChem CID 66523457
Nombre IUPAC 3-bromo-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.07
Porcentaje de pureza 97%