Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-bromo-5-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15499285 1 g 1 g
15409295 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15499285
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51718.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1025718-78-8
Fórmula molecular C14H18BBrO4
Peso molecular (g/mol) 341.008
Número MDL MFCD12405334
Clave InChI YTLNMWYKZKGCOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-bromo-5-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester
PubChem CID 53436914
Nombre IUPAC metil 3-bromo-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoato
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.01
Porcentaje de pureza 97%