Learn More
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024548
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11473997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2315-86-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2315-86-8
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.02
Número MDL MFCD00143096
Clave InChI HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
PubChem CID 75341
Nombre IUPAC 3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES OC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 156°C to 161°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2207020
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 98%