Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-4-cyanopyridine |
| Punto de fusión | 91°C to 94°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Bromo-4-cyanopyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.