Learn More
3-Bromo-4-cianopiridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15239766 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15239766 1 g 1 GR
15249766 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15239766 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452270010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 13958-98-0
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.01
Clave InChI VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11074051
Nombre IUPAC 3-bromopiridin-4-carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-cyanopyridine
Punto de fusión 91°C to 94°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-cyanopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.