Learn More
3-Bromo-4-cianopiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15413597 250 mg 250 miligramos
11436090 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15413597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27049.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13958-98-0
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.008
Número MDL MFCD00234143
Clave InChI VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
PubChem CID 11074051
Nombre IUPAC 3-bromopiridina-4-carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-cyanopyridine
Punto de fusión 92°C to 94°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 95%