missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-4-clorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11309519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11309519 5 g 5 g
11420078 10 g 10 g
11430078 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11309519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23666.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 454-78-4
Fórmula molecular C7H3BrClF3
Peso molecular (g/mol) 259.45
Número MDL MFCD00018093
Clave InChI APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
Nombre IUPAC 2-bromo-1-cloro-4-(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Punto de fusión -23°C to -22°C
Densidad 1.726
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 5 g
Beilstein 1638470
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.44
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.