Learn More
Ácido 3-bromo-2-cianobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15418468 250 mg 250 miligramos
15408468 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15418468
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61871.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032231-32-5
Fórmula molecular C7H5BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 225.836
Clave InChI LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyano-3-bromophenylboronic acid
PubChem CID 46739320
Nombre IUPAC ácido (3-bromo-2-cianofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Br)C#N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-cyanobenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.84
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido