Learn More
3-Bromo-2-cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15411649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15411649 1 g 1 g
15421649 5 g 5 g
15468916 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15411649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64435.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71701-92-3
Fórmula molecular C6H2BrClF3N
Peso molecular (g/mol) 260.438
Número MDL MFCD09878432
Clave InChI GVQLMGPWTHAUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, abbypharma ap-13-5058, pyridine, 3-bromo-2-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem15158, acmc-1bcir, ksc496i9b, 2-morpholin-4-ylethanesulfonicacid,hydrate, 2-chloro-3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 13536061
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 28°C to 32°C
Color Marrón a Amarillo
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido