Learn More
3-Bromo-2-butanona, 97 %, estabilizada con < 1 % de óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11419492 10 g 10 g
11429492 50 g 50 g
11439492 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11419492
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A10186.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151.003 g/mol
3-Bromo-2-butanone is involved in the preparation of o-isopropyl S-3-oxobutan-2-yl dithiocarbonate by reaction with potassium o-isopropylxanthate, which on treatment with sulfuric acid gives 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-one .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromo-2-butanona participa en la preparación de ditiocarbonato S-3-oxobutan-2-ilo o-isopropilo por reacción con o-isopropilxantato de potasio, que en el tratamiento con ácido sulfúrico da lugar a la 4,5-dimetil-1,3-ditiol-2-ona.
Solubilidad
Miscible con diclorometano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-75-5
Fórmula molecular C4H7BrO
Peso molecular (g/mol) 151.003
Número MDL MFCD00013538
Clave InChI BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
Nombre IUPAC 3-bromobutan-2-ona
SMILES CC(C(=O)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-butanone
Nombre de nota Stabilized with <1% magnesium oxide
Densidad 1.438
Punto de ebullición 69°C to 70°C (70 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.459
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 906773
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.01
Porcentaje de pureza 97%