Learn More
Anhídrido 3-bromo-1,8-naftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358626 250 mg 250 miligramos
11348626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17683.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24050-49-5
Fórmula molecular C12H5BrO3
Peso molecular (g/mol) 277.07
Número MDL MFCD00228162
Clave InChI LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo de isochromene-1,3-dione, 3-bromo-1,8-naphthalic anhydride, 5-bromo-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, pubchem24244, 5-bromo-benzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione,5-bromo, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-bromo, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 11-bromo-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
PubChem CID 3907491
Nombre IUPAC 7-bromo-3-oxatriciclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaeno-2,4-diona
SMILES BrC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Punto de fusión 244°C to 246°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 180001
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.08
Porcentaje de pureza 97%