Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-benciloxicarbonilamino-5-nitrobencenoborónico, 98 %
Código de producto. 15489885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15489885 250 mg 250 miligramos
15479885 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15489885
Marca: Alfa Aesar™ H52536.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 874219-56-4
Fórmula molecular C14H13BN2O6
Peso molecular (g/mol) 316.08
Número MDL MFCD08235090
Clave InChI DNBCLFIDIDSVDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrophenylboronic acid, 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-benzyloxy carbonyl amino-5-nitrophenylboronic acid, acmc-209qlh, 3-benzyloxycarbonylamino-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid, cbz protected, 3-nitro-5-phenylmethoxycarbonylamino phenyl boronic acid, carbamic acid, 3-borono-5-nitrophenyl-,c-phenylmethyl ester 9ci
PubChem CID 44119858
Nombre IUPAC ácido [3-nitro-5-(fenilmetoxicarbonilamino)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxycarbonylamino-5-nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión 218°C to 220°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.08
Porcentaje de pureza 98%