Learn More
Ácido 3-aminosalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10073623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073623 1 g Frasco de vidrio 1 g
10753334 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10338600 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10073623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-23-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00010299
Clave InChI IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminosalicylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240.0°C
Color De beis a gris-verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.