Learn More
3-Aminopirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Código de producto. 10762021
Marca: Thermo Scientific Acros 171030025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1820-80-0
Fórmula molecular C3H5N3
Peso molecular (g/mol) 83.09
Número MDL MFCD00005236
Clave InChI JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
Nombre IUPAC 1H-pirazol-5-amina
SMILES C1=C(NN=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyrazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 39.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 218.0°C (122.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 24, 14
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso o sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopyrazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.