Learn More
3-Aminopirazin-2-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15420309 250 mg 250 miligramos
15400309 1 g 1 g
15410309 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15420309
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63553.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 32587-10-3 | C5H6N4O | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32587-10-3
Fórmula molecular C5H6N4O
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD03407446
Clave InChI SFSMATGDLFHTHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminopyrazine carboxamide, 3-aminopyrazinecarboxamide, 3-amino-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxylic acid amide, 3-amino-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxamide, 2-pyrazinecarboxamide,3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino-7ci,9ci
PubChem CID 280292
Nombre IUPAC 3-aminopirazin-2-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=NC=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido