Learn More
3-Aminopropiltrietoxisilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
Código de producto. 11965801
Marca: Thermo Scientific Acros 151080025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 919-30-2
Fórmula molecular C9H23NO3Si
Peso molecular (g/mol) 221.37
Número MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clave InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
Nombre IUPAC 3-trietoxisilpropilpropan-1-amina
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropyltriethoxysilane
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.9420g/mL
Punto de ebullición 217.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04,IV,4273
Gravedad específica 0.942
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.37
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido