Learn More
Clorhidrato de ácido 3-aminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7044832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348145 25 g 25 g
11358145 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08407.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15151-51-6
Fórmula molecular C7H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.596
Número MDL MFCD00012973
Clave InChI PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzoic acid hydrochloride, 3-aminobenzoic acid, chloride, 3-aminobenzoic acid hcl, acmc-1bs8f, m-aminobenzoic acid hydrochloride
PubChem CID 3084218
Nombre IUPAC ácido 3-aminobenzoico; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzoic acid hydrochloride
Punto de fusión ∽286°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3695285
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza 98%