Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462288 5 g 5 g
11472288 25 g 25 g
11482288 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15242.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16691-43-3 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16691-43-3
Fórmula molecular C2H4N4S
Peso molecular (g/mol) 116.14
Número MDL MFCD00005231
Clave InChI WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 112404
Nombre IUPAC 5-amino-1,2-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.15
Porcentaje de pureza ≥98%