Learn More
3-Amino-5-ciclobutil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11479570 250 mg 250 miligramos
11489570 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11479570
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50880.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 326827-21-8 | C7H11N3 | 137.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326827-21-8
Fórmula molecular C7H11N3
Peso molecular (g/mol) 137.19
Número MDL MFCD08061045,MFCD11187387
Clave InChI DELFRVWPWUEOHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-cyclobutyl-1h-pyrazole, 3-cyclobutyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-cyclobutyl, 5-cyclobutyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-cyclobutyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-cyclobutyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-5-cyclobutyl-2h-pyrazole, acmc-20agky, 5-amino-3-cyclobutylpyrazole
PubChem CID 22176774
Nombre IUPAC 5-ciclobutil-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.19
Porcentaje de pureza 97%