missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-5-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15433068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15433068 5 g 5 g
15423068 1 g 1 g
15443068 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15433068

Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H56566.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 13535-01-8 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 13535-01-8
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD01646060
Clave InChI MDQXGHBCDCOOSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromopyridine, 5-bromo-3-pyridinamine, 5-bromo-pyridin-3-ylamine, 5-bromo-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 5-bromo, 5-brompyridin-3-amin, 5-bromo-3-pyridylamine, 5-bromopyridin-3-ylamine, 3-amino-5-bromo pyridine, pubchem1213
PubChem CID 817681
Nombre IUPAC 5-bromopiridin-3-amina
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromopyridine
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.