Learn More
3-Amino-5-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423068 1 g 1 g
15433068 5 g 5 g
15443068 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56566.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 13535-01-8 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13535-01-8
Fórmula molecular C5H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 173.013
Número MDL MFCD01646060
Clave InChI MDQXGHBCDCOOSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-bromopyridine, 5-bromo-3-pyridinamine, 5-bromo-pyridin-3-ylamine, 5-bromo-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 5-bromo, 5-brompyridin-3-amin, 5-bromo-3-pyridylamine, 5-bromopyridin-3-ylamine, 3-amino-5-bromo pyridine, pubchem1213
PubChem CID 817681
Nombre IUPAC 5-bromopiridin-3-amina
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-bromopyridine
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 98%